Få mere at vide
4-Acetyldiphenyl sulfone, 98%
Artikelnummer. 11488297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488297 1 g 1g
11498297 5 g 5g
11408307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18376.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65085-83-8 | C14H12O3S | 260.307 g/mol
4-Acetyldiphenylsulfon anvendes som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Acetyldiphenylsulfon anvendes som mellemprodukt
i organisk syntese.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65085-83-8
Molekylær formel C14H12O3S
Molekylvægt (g/mol) 260.307
MDL nummer MFCD00209628
InChI nøgle FGFHDNIGKVTTLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetyldiphenyl sulfone, 1-4-phenylsulfonyl phenyl ethanone, 1-4-benzenesulfonyl phenyl ethanone, 4-acetyl diphenyl sulfone, 1-4-phenylsulfonyl phenyl ethan-1-one, pubchem15334, 4-acetyldiphenylsulfone, 4-phenylsulfonyl acetophenone, phenyl 4-acetylphenyl sulfone
PubChem CID 265878
IUPAC navn 1-[4-(benzensulfonyl)phenyl]ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetyldiphenyl sulfone
Smeltepunkt 138°C to 140°C
Mængde 1 g
Formel vægt 260.31
Procent renhed 98%