Få mere at vide
4-Acetyldiphenyl sulfide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410571
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410571 5 g 5g
11400571 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410571 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20073.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10169-55-8
Molekylær formel C14H12OS
Molekylvægt (g/mol) 228.31
MDL nummer MFCD00026227
InChI nøgle XUDYHODVSUXRPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetyldiphenyl sulfide, 1-4-phenylthio phenyl ethanone, 4-acetyl diphenyl sulfide, 4'-phenylthio acetophenone, 1-4-phenylsulfanyl phenyl ethanone, 1-4-phenylsulfanylphenyl ethanone, 1-4-phenylthio phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenylthio phenyl, 1-acetyl-4-phenylthiobenzene
PubChem CID 66287
IUPAC navn 1-(4-phenylsulfanylphenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetyldiphenyl sulfide
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Kogepunkt 183°C to 184°C (3 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 2049296
Formel vægt 228.32
Procent renhed 97%