Få mere at vide
4-Acetylbiphenyl, 98%
Artikelnummer. 11497566
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497566 500 g 500g
11477566 25 g 25g
11487566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14622.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-91-1 | C14H12O | 196.249 g/mol
4-Acetylbiphenyl er involveret i undersøgelsen af inaktivering af 7-ethoxy-4-trifluormethylcoumarin ortho-deethylase aktivitet af forskellige arylalkyner. Yderligere anvendes det til fremstilling af Schiffs base.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Acetylbiphenyl er involveret i undersøgelsen af inaktivering af 7-ethoxy-4-trifluormethylcoumarin ortho-deethylase aktivitet af forskellige arylalkyner. Yderligere anvendes det til fremstilling af Schiffs base.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-91-1
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.249
MDL nummer MFCD00008749
InChI nøgle QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbiphenyl, 4'-phenylacetophenone, 4-phenylacetophenone, 4-biphenylyl methyl ketone, p-phenylacetophenone, p-acetylbiphenyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, acetophenone, 4'-phenyl, 1-4-phenylphenyl ethanone, ketone, 4-biphenylyl methyl
PubChem CID 7113
IUPAC navn 1-(4-phenylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylbiphenyl
Smeltepunkt 117°C to 123°C
Kogepunkt 168°C (8 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 1101615
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 196.25
Procent renhed 98%