Få mere at vide
4-Acetylbenzonitril, 98+%
Artikelnummer. 10696584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696584 100 g Glasflaske 100g
10377490 5 g Glasflaske 5g
10163990 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696584 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167581000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 1443-80-7 | C9H7NO | 145,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1443-80-7
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00001825
InChI nøgle NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-acetyl, p-cyanoacetophenone, 4-cyanoacetophenone, p-acetylbenzonitrile, 4-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, p-acetyl, 4-acetylbenzenecarbonitrile, 4-acetylbenznitrile
PubChem CID 74044
IUPAC navn 4-acetylbenzonitril
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylbenzonitrile
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55 °C til 58 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COC6H4CN
Mængde 100 g
Beilstein 10, 695
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk masse eller krystallinsk pulver og stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetylbenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /