Få mere at vide
4-Acetylbenzoesyre, 98+%
Beskrivelse
4-acetylbenzoesyre blev anvendt til fremstilling af et ester-derivat af paclitaxel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
derivat af paclitaxel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 208 °C til 212 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2207355 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 164.16 |
| Procent renhed | ≥98% |