Få mere at vide
4-Acetylbenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11482278
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482278 1 g 1g
11492278 5 g 5g
11402288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15239.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 586-89-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
4-acetylbenzoesyre blev anvendt til fremstilling af et ester-derivat af paclitaxel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-acetylbenzoesyre blev anvendt til fremstilling af et ester-
derivat af paclitaxel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-89-0
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00002561
InChI nøgle QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-acetyl, p-acetylbenzoic acid, 4-acetyl-benzoic acid, 4'-acetophenonecarboxylic acid, 4-acetylbezoic acid, 4-acetylbenzoci acid, 4'-carboxyacetohenone, pubchem3129, 4-acetyl benzoic acid
PubChem CID 11470
IUPAC navn 4-acetylbenzoesyre
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylbenzoic acid
Smeltepunkt 208°C to 212°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 2207355
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 164.16
Procent renhed ≥98%