Learn More
4-Acetylbenzensulfonamid, 97%
Beskrivelse
4-acetylbenzensulfonamid og acetohexamid, som bruges til at karakterisere farmakokinetikken af et reversibelt —lægemiddelmetabolitsystem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af et reversibelt lægemiddelmetabolitsystem.—
Opløselighed
opløselig i vand (2650 mg/
L).
Bemærkninger Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetylbenzenesulfonamide |
| Smeltepunkt | 177 °C til 179 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (2650 mg/L). |
| Formel vægt | 199.23 |
| Procent renhed | 97% |