Få mere at vide
4-Acetylbenzenesulfonamide, 97%
Artikelnummer. 15405677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405677 1 g 1g
15415677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32901.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1565-17-9 | C8H9NO3S | 199.22 g/mol
4-acetylbenzensulfonamid og acetohexamid, som bruges til at karakterisere farmakokinetikken af et reversibelt —lægemiddelmetabolitsystem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-acetylbenzensulfonamid og acetohexamid, som bruges til at karakterisere farmakokinetikken
af et reversibelt lægemiddelmetabolitsystem.—
Opløselighed
opløselig i vand (2650 mg/
L).
Bemærkninger Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1565-17-9
Molekylær formel C8H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 199.22
MDL nummer MFCD00792524
InChI nøgle CSATVXJBGFVJES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbenzenesulphonamide, p-acetylbenzenesulfonamide, 4-acetyl-benzenesulfonamide, 4-acetylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-acetyl, p-acetobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-acetyl-6ci,7ci,8ci, 4-acetyl-benzenesulfonamid, p-acetylbenzene sulfonamide, #
PubChem CID 74065
IUPAC navn 4-acetylbenzensulfonamid
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(N)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylbenzenesulfonamide
Smeltepunkt 177°C to 179°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation soluble in water( 2650mg/L).
Formel vægt 199.23
Procent renhed 97%