Få mere at vide
4-Acetylbenzenboronsyre, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetylbenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | ∼240 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 7869162 |
| Formel vægt | 163.97 |
| Procent renhed | 98% |