Få mere at vide
4-Acetylbenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11450847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450847 1 g 1g
11460847 5 g 5g
11470847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23234.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 149104-90-5 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149104-90-5
Molekylær formel C8H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 163.97
MDL nummer MFCD01074667
InChI nøgle OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylphenyl boronic acid, p-acetylphenylboronic acid, 4-acetylbenzeneboronic acid, 1-4-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, boronic acid, 4-acetylphenyl, 4acetylphenylboronic acid, 4-actylphenylboronic acid, 4acetylbenzeneboronic acid, p-acetylbenzeneboronic acid
PubChem CID 3702122
IUPAC navn (4-acetylphenyl)borsyre
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼240°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 7869162
Formel vægt 163.97
Procent renhed 98%