Få mere at vide
4-Acetylamino-3-hydroxybenzoesyre Ethylester, TRC
Artikelnummer. 17982285
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982285 10 mg
17953705 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16825010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1346604-18-9
Molekylær formel C11N13NO4
Molekylvægt (g/mol) 223.23
Synonym Benzoic acid, 4-(acetylamino)-3-hydroxy-, ethyl ester, Ethyl 4-acetamido-3-hydroxybenzoate, 4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic acid ethyl ester
IUPAC navn ethyl 4-acetamido-3-hydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-3-16-11(15)8-4-5-9(10(14)6-8)12-7(2)13/h4-6,14H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Formel vægt 223.0845
Procent renhed >95%