Få mere at vide
4-Acetylamino-2-chlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30138440
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138440 5 g
30135682 1 g
17934065 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1681755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3964-54-3
Molekylær formel C8 H8 Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 185.61
Synonym N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. C (EP), 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
IUPAC navn N-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)Nc1ccc(O)c(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide)
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(9)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)
Formel vægt 185.0244