Få mere at vide
4-Acetyl-N-methylanilin, 97%
Artikelnummer. 15431518
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431518 250 mg 250mg
15411518 1 g 1g
15421518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55301.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 17687-47-7 | C9H11NO | 149,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17687-47-7
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD09261160
InChI nøgle GDBAYICEBDZUNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetyl-n-methylaniline, 1-4-methylamino phenyl ethanone, 4-acetyl-n-methyl aniline, 1-4-methylamino phenyl ethan-1-one, 1-4-methylamino-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-methylamino phenyl, n-methyl-4-acetylaniline, acmc-1brn7, 4-n-methylaminoacetophenone
PubChem CID 11607936
IUPAC navn 1-[4-(methylamino)phenyl]ethanon
SMIL CNC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetyl-N-methylaniline
Smeltepunkt 103 °C til 107 °C
Farve Brun til hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt 149.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof