Få mere at vide
4-Acetyl-2-fluorobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 18033020
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18033020 50 mg
18092930 500 mg
18020320 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033020 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16885050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42771-79-9
Molekylær formel C14 H11 F O
Molekylvægt (g/mol) 214.23
Synonym Ethanone, 1-(2-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)- (9CI), 3'-Fluoro-4'-phenylacetophenone, 4-Acetyl-2-fluorobiphenyl, 1-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)ethanone, Flurbiprofen Impurity D
IUPAC navn 1-(3-fluoro-4-phenylphenyl)ethanone
SMIL CC(=O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetyl 2-Fluorobiphenyl
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11FO/c1-10(16)12-7-8-13(14(15)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Formel vægt 214.0794
Procent renhed >95%