Få mere at vide
4'-Acetoxyacetophenon, 99%
Artikelnummer. 11435956
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435956 100 g 100g
11425956 25 g 25g
11445956 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22284.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13031-43-1 | C10H10O3 | 178,19 g/mol
4'-Acetoxyacetophenon det kan reagere med ethan-1,2-diol for at få 2-(4-acetoxyphenyl)-2-methyl-1,3-dioxolan med et udbytte på 67%.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4 -Acetoxyacetophenon det kan reagere med ethan-1,2-diol for at
få ′2-(4-acetoxyphenyl)-2-methyl-1,3-dioxolan med et udbytte på 67%.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand (4450 mg/
L).
Bemærkninger Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13031-43-1
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00017229
InChI nøgle SMIOEQSLJNNKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-acetoxyacetophenone, p-acetoxyacetophenone, 4-acetoxyacetophenone, p-acetylphenyl acetate, 4-acetylphenyl acetate, unii-eo1xk390jf, ethanone, 1-4-acetyloxy phenyl, 4-acetoxy acetophenone, 4-acetoxy-acetophenone, eo1xk390jf
PubChem CID 83063
ChEBI CHEBI:86558
IUPAC navn (4-acetylphenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Acetoxyacetophenone
Smeltepunkt 51 °C til 54 °C
Kogepunkt 165 °C til 170 °C (14 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 2093080
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (4450 mg/L).
Formel vægt 178.19
Procent renhed 99%