Få mere at vide
4-Acetophenetidid, 97%
Artikelnummer. 10062830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10062830 100 g 100g
10348590 500 g 500g
10381434 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10062830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216591000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 62-44-2 | C10H13NR.2 | 179,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-44-2
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
MDL nummer MFCD00009094
InChI nøgle CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
PubChem CID 4754
ChEBI CHEBI:8050
IUPAC navn N-(4-ethoxyphenyl)acetamid
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetophenetidide
Navn note 97%
Smeltepunkt 133.0°C to 138.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CONHC6H4OC2H5
Mængde 100 g
Beilstein 13, 461
Merck Index 15, 7319
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/1310mL cold water. Other solubilities: 1g/82mL boiling water, 1g/15mL cold alcohol, 1g/2.8mL boiling alcohol, 1g/14mL chloroform, 1g/90mL ether - soluble in glycerol
Formel vægt 179.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Acetophenetidide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.