Få mere at vide
4-Acetamidothiophenol, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10152890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10152890 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10152890 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102340050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1126-81-4
Molekylær formel C8H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 167.23
MDL nummer MFCD00004848
InChI nøgle AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidothiophenol, 4'-mercaptoacetanilide, 4-acetamidobenzenethiol, n-4-sulfanylphenyl acetamide, 4-acetamido thiophenol, n-4-mercaptophenyl acetamide, acetanilide, 4'-mercapto, 4-acetaminothiophenol, 4-mercaptoacetanilide, 4-acetylaminothiophenol
PubChem CID 70777
IUPAC navn N-(4-sulfanylphenyl)acetamide
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(S)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidothiophenol
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 149°C to 154°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3CONHC6H4SH
Mængde 5 g
Beilstein 13, 541
Formel vægt 167.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetamidothiophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.