Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamidophenylboronic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 215.0°C to 220.0°C |
| Farve | Gray-Tan |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 85g/L (70°C). Other solubilities: slightly soluble in ethylacetate,soluble in meoh,etoh,dmso |
| Vis mere |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4-Acetamidophenylboronic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.