Få mere at vide
4-acetamidobenzylalkohol, 97%
Artikelnummer. 15426267
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426267 5 g 5g
15416267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33454.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 16375-88-5 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16375-88-5
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00016868
InChI nøgle XEYORFKUJZEQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidobenzyl alcohol, n-4-hydroxymethyl phenyl acetamide, 4-acetaminobenzyl alcohol, 4-acetamidobenzylalcohol, n-4-hydroxymethyl-phenyl-acetamide, p-acetaminobenzyl alcohol, acetamide, n-4-hydroxymethyl phenyl, 4-acetylamino benzyl alcohol
PubChem CID 152141
IUPAC navn N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(CO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidobenzyl alcohol
Smeltepunkt 118 °C til 120 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed 97%