Få mere at vide
4-Acetamidobenzoyl chloride, 95%
Artikelnummer. 11394995
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394995 5 g 5g
11384995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18432.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16331-48-9 | C9H8ClNO2 | 197.618 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16331-48-9
Molekylær formel C9H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 197.618
MDL nummer MFCD02094022
InChI nøgle KRKXGCJUNKZXOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7010341
IUPAC navn 4-acetamidobenzoyl chloride
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidobenzoyl chloride
Smeltepunkt ∽145°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 4-acetylamino benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-acetylamino, benzoyl chloride, 4-acetylamino, acmc-20amqa, 4-acetamidobenzoylchloride, 4-acetylaminobenzoyl chloride
Formel vægt 197.62
Procent renhed 95%