Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamidobenzoic acid |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 255°C to 262°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | CH3CONHC6H4CO2H |
| Vis mere |