Få mere at vide
4-acetamidobenzoinsyre, 98%
Artikelnummer. 11470633
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470633 250 g 250g
11460633 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12711.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 556-08-1 | C9H9NO3 | 179,175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-08-1
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.175
MDL nummer MFCD00002534
InChI nøgle QCXJEYYXVJIFCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym acedoben, p-acetamidobenzoic acid, 4-acetylamino benzoic acid, 4-carboxyacetanilide, 4-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino, p-acetylamino benzoic acid, p-acetoaminobenzoic acid, p-acetaminobenzoic acid, n-acetyl-p-aminobenzoic acid
PubChem CID 19266
ChEBI CHEBI:46171
IUPAC navn 4-acetamidobenzoesyre
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidobenzoic acid
Smeltepunkt ∼261 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Beilstein 390602
Formel vægt 179.18
Procent renhed 98%