Få mere at vide
4-acetamidobenzensulfonylazid, 97%
Artikelnummer. 11372807
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372807 5 g 5g
11382807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15916.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 2158-14-7 | C8H8N4O3S | 240,24 g/mol
4-Acetamidobenzensulfonylazid anvendes som en hydroazideringskatalysator til let fremstilling af organoazider. Det bruges som et reagens til syntese af: monosaccharid-afledte alkoholer, en sen-fase intermolekylær CH-olefinering, intramolekylær isomuenchnon-cycloadditionstilgang til antitumormidler, rhodiumkatalyseret carben-cykliseringscykloadditionskaskadereaktion af vinylsulfonater og Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Acetamidobenzensulfonylazid anvendes som hydroazideringskatalysator til let fremstilling af organoazider. Det bruges som et reagens til syntese af: monosaccharid-afledte alkoholer, en sen-fase intermolekylær CH-olefinering, intramolekylær isomuenchnon-cycloadditionstilgang til antitumormidler, rhodiumkatalyseret carben-cykliseringscykloadditionskaskadereaktion af vinylsulfonater og Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktion.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2158-14-7
Molekylær formel C8H8N4O3S
Molekylvægt (g/mol) 240.24
MDL nummer MFCD00029626
InChI nøgle NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
PubChem CID 5129185
IUPAC navn N-(4-azidosulfonylphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Smeltepunkt 107°C to 111°C
Mængde 5 g
Beilstein 2219568
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 240.24
Procent renhed 97%