Få mere at vide
4-acetamidobenzensulfonylazid, 97%
Artikelnummer. 15324988 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15324988 5 g 5g
15362317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15324988 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443800050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 2158-14-7 | C8H8N4O3S | 240,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2158-14-7
Molekylær formel C8H8N4O3S
Molekylvægt (g/mol) 240.24
MDL nummer MFCD00029626
InChI nøgle NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
PubChem CID 5129185
IUPAC navn N-(4-azidosulfonylphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Smeltepunkt 107.0°C to 111.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 240.24
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide