Få mere at vide
4-acetamidobenzenboronsyre, 96%
Artikelnummer. 15479757
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479757 5 g 5g
15469757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52987.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 101251-09-6 | C8H10BNO3 | 178,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101251-09-6
Molekylær formel C8H10BNO3
Molekylvægt (g/mol) 178.98
MDL nummer MFCD02179451
InChI nøgle VYEWTHXZHHATTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylaminophenylboronic acid, 4-acetamidophenyl boronic acid, p-acetamidophenylboronic acid, 4-acetamidobenzeneboronic acid, 4-acetamidophenyl-boronic acid, 4-acetaminophenyl boronic acid, 4-acetylaminophenyl boronic acid, 4-acetylamino phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetylamino phenyl
PubChem CID 2734657
IUPAC navn (4-acetamidophenyl)borsyre
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 215 °C til 220 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 178.98
Procent renhed 96%