Få mere at vide
4-acetamidobenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamidobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 154 °C til 157 °C |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 163.18 |
| Procent renhed | 98% |