Få mere at vide
4-acetamidobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11454377
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454377 5 g 5g
11464377 25 g 25g
11474377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20430.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 122-85-0 | C9H9NO2 | 163,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-85-0
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.176
MDL nummer MFCD00003380
InChI nøgle SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidobenzaldehyde, n-4-formylphenyl acetamide, 4-acetylaminobenzaldehyde, p-formylacetanilide, acetamide, n-4-formylphenyl, micotiazone, 4-formylacetanilide, 4'-formylacetanilide, p-acetamidobenzaldehyde, p-acetaminobenzaldehyde
PubChem CID 73942
IUPAC navn N-(4-formylphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidobenzaldehyde
Smeltepunkt 154°C to 157°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 163.18
Procent renhed 98%