Få mere at vide
4'-Acetamidoacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332156
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332156 10 g 10g
11342156 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03430.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2719-21-3 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2719-21-3
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.203
MDL nummer MFCD00014965
InChI nøgle WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
PubChem CID 75937
IUPAC navn N-(4-acetylphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Acetamidoacetophenone
Smeltepunkt 166°C to 172°C
Mængde 10 g
Beilstein 639749
Formel vægt 177.2
Procent renhed 98%