Få mere at vide
4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11434163
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434163 100 g 100g
11414163 5 g 5g
11424163 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434163 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10360.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1539-06-6
Molekylær formel C9H8N2O5
Molekylvægt (g/mol) 224.172
MDL nummer MFCD00014703
InChI nøgle BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamido-3-nitrobenzoic acid, 4-acetylamino-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro, unii-9w2250fzkc, 4-acetamino-3-nitrobenzoic acid, 4-acetamido-3-nitro-benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro-benzoic acid, pubchem16827, acmc-1bqk5
PubChem CID 73758
SMIL CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 223°C to 228°C
Mængde 100 g
Beilstein 2217819
Formel vægt 224.17
Procent renhed ≥97%