Få mere at vide
4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11414163
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414163 5 g 5g
11424163 25 g 25g
11434163 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414163 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10360.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1539-06-6
Molekylær formel C9H8N2O5
Molekylvægt (g/mol) 224.172
MDL nummer MFCD00014703
InChI nøgle BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamido-3-nitrobenzoic acid, 4-acetylamino-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro, unii-9w2250fzkc, 4-acetamino-3-nitrobenzoic acid, 4-acetamido-3-nitro-benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro-benzoic acid, pubchem16827, acmc-1bqk5
PubChem CID 73758
SMIL CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 223°C to 228°C
Mængde 5 g
Beilstein 2217819
Formel vægt 224.17
Procent renhed ≥97%