Få mere at vide
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11391987
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391987 5 g 5g
11301997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07626.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101209-08-9
Molekylær formel C10H10BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 256.10
MDL nummer MFCD00051781
InChI nøgle PMYJAVHDFDKJBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamido-3-bromoacetophenone, 4'-acetamido-3'-bromoacetophenone, n-4-acetyl-2-bromophenyl acetamide, 4-acetyl-2-bromoacetanilide, 4'-acetamido-3-bromoacetophenone, 3'-bromo-4'-acetaminoacetophenone, n-2-bromo-4-acetylphenyl acetamide, n-4-acetyl-2-bromo-phenyl acetamide, n-4-acetyl-2-bromo-phenyl-acetamide
PubChem CID 3682474
IUPAC navn N-(4-acetyl-2-bromophenyl)acetamide
SMIL CC(=O)NC1=C(Br)C=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone
Smeltepunkt 139°C to 141°C
Mængde 5 g
Beilstein 3272108
Formel vægt 256.1
Procent renhed 98%