Få mere at vide
4-acetamido-2-methylbenzoesyre, 96%
Artikelnummer. 11486320
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486320 5 g 5g
11496320 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486320 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27174.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 103204-69-9 | C10H11NO3 | 193,202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103204-69-9
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.202
MDL nummer MFCD02258874
InChI nøgle AQPDTYYKDYMCTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylamino-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-2-methyl, 4-acetamido-2-methyl-benzoic acid, acmc-20amqf, 4-acetamido-o-toluic acid, 4'-acetamido-2-methylbenzoicacid, 4-acetylamino-2-methyl-benzoic acid, o-toluic acid, 4-acetamido-6ci, n-acetyl-4-amino-2-methyl-benzoic acid
PubChem CID 2735224
IUPAC navn 4-acetamido-2-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt ∽248°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 193.21
Procent renhed 96%