Få mere at vide
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11431520
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431520 5 g 5g
11441520 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431520 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26933.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34956-31-5 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34956-31-5
Molekylær formel C11H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.23
MDL nummer MFCD02258876
InChI nøgle PTARWPNYVATTDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-acetyl-3-methylphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-methylacetophenone, 4-acetamido-2-methylacetophenone, pubchem12562, 4'-acetyl-3'-methylacetoanilide, n-4-acetyl-3-methyl-phenyl-acetamide, 4\\'-acetamido-2\\'-methylacetophenone, n-4-ethanoyl-3-methyl-phenyl ethanamide, acetamide, n-4-acetyl-3-methylphenyl
PubChem CID 2737381
IUPAC navn N-(4-acetyl-3-methylphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC(C)=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Smeltepunkt 137°C to 140°C
Mængde 5 g
Formel vægt 191.23
Procent renhed 97%