Få mere at vide
4,7-Dimethyl-4-octanol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459686
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11459686
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20225.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19781-13-6
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.285
MDL nummer MFCD00046603
InChI nøgle OTISWHNJCUMBFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89224
IUPAC navn 4,7-dimethyloctan-4-ol
SMIL CCCC(C)(CCC(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,7-Dimethyl-4-octanol
Mængde 5 g
Synonym 4,7-dimethyl-4-octanol, 4-octanol, 4,7-dimethyl, 2,5-dimethyl-5-octanol, acmc-20amr9, 2.5-dimethyloctanol-5, 4-octanol,4,7-dimethyl
Formel vægt 158.29
Procent renhed 99%