Få mere at vide
4,7-Dimethyl-4-octanol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449686 1 g 1g
11459686 5 g 5g
11469686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20225.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19781-13-6
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.285
MDL nummer MFCD00046603
InChI nøgle OTISWHNJCUMBFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89224
IUPAC navn 4,7-dimethyloctan-4-ol
SMIL CCCC(C)(CCC(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,7-Dimethyl-4-octanol
Mængde 1 g
Synonym 4,7-dimethyl-4-octanol, 4-octanol, 4,7-dimethyl, 2,5-dimethyl-5-octanol, acmc-20amr9, 2.5-dimethyloctanol-5, 4-octanol,4,7-dimethyl
Formel vægt 158.29
Procent renhed 99%