Få mere at vide
4',7-Dimethoxyisoflavon, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4',7-Dimethoxyisoflavone |
| Smeltepunkt | 161 °C til 163 °C |
| Mængde | 100 mg |
| Beilstein | 265550 |
| Formel vægt | 282.3 |
| Procent renhed | 97% |