Få mere at vide
4,7-Dichloroisatin, 98%
Artikelnummer. 11452637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452637 5 g 5g
11442637 1 g 1g
11462637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14853.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 18711-13-2 | C8H3Cl2NO2 | 216,017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18711-13-2
Molekylær formel C8H3Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 216.017
MDL nummer MFCD00047214
InChI nøgle NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dichloroisatin, 4,7-dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-dichloro isatin, 4,7-dichloro-isatin, 4,7-dichloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 4,7-dichloro, 4,7-dichloroisatin;, 4,7-dichloroisatine;, d0ek7h, isatin-based compound, 51
PubChem CID 2734793
IUPAC navn 4,7-dichlor-lH-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC(=C2C(=C1Cl)C(=O)C(=O)N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,7-Dichloroisatin
Smeltepunkt 246 °C til 249 °C
Mængde 5 g
Beilstein 168731
Formel vægt 216.02
Procent renhed 98%