Få mere at vide
4,7-Dichloroisatin, 98%
Artikelnummer. 11442637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442637 1 g 1g
11452637 5 g 5g
11462637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11442637 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14853.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18711-13-2 | C8H3Cl2NO2 | 216.017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18711-13-2
Molekylær formel C8H3Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 216.017
MDL nummer MFCD00047214
InChI nøgle NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dichloroisatin, 4,7-dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-dichloro isatin, 4,7-dichloro-isatin, 4,7-dichloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 4,7-dichloro, 4,7-dichloroisatin;, 4,7-dichloroisatine;, d0ek7h, isatin-based compound, 51
PubChem CID 2734793
IUPAC navn 4,7-dichlor-lH-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC(=C2C(=C1Cl)C(=O)C(=O)N2)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,7-Dichloroisatin
Smeltepunkt 246°C to 249°C
Mængde 1 g
Beilstein 168731
Formel vægt 216.02
Procent renhed 98%