Få mere at vide
{4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432124
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10432124 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10062504 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10432124 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62709CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 906353-02-4
Molekylær formel C12H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 216.24
MDL nummer MFCD09817533
InChI nøgle RNFIYSOVNHRFJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanol, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzyl alcohol, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229691
IUPAC navn [4-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyphenyl]methanol
SMIL CC1=CN=CC(OC2=CC=C(CO)C=C2)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 216.24
Procent renhed 97%