Få mere at vide
4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10708845
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10708845 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10618624 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10708845 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62713DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 926921-67-7
Molekylær formel C12H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 215.256
MDL nummer MFCD09879937
InChI nøgle JNWHMYUBZLJKJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 1-4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methylamine
PubChem CID 24229693
IUPAC navn [4-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyphenyl]methanamin
SMIL CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 215.25
Procent renhed 95%