Få mere at vide
4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10739605
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10739605 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10317684 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10739605 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62701CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 906353-00-2
Molekylær formel C12H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 230.22
MDL nummer MFCD09817529
InChI nøgle PPGBPVGCYRDKMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid
PubChem CID 24229686
SMIL CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)C(O)=O)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 4-(6-methylpyrazin-2-yl)oxybenzoesyre
Formel vægt 230.22
Procent renhed 97%