Få mere at vide
4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442644
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10442644 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10357444 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442644 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62704DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 906353-01-3
Molekylær formel C12H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD09817531
InChI nøgle VUPYANPNFUPQQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzaldehyde, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy benzaldehyde
PubChem CID 24229689
IUPAC navn 4-(6-methylpyrazin-2-yl)oxybenzaldehyd
SMIL CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=O)C=C2)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 214.22
Procent renhed 97%