Få mere at vide
4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143624
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10143624 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10143624 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62714CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
CAS 915707-63-0
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H11N3O
MDL nummer MFCD09702409
Mængde 250 mg
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy aniline, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy aniline, 2-4-aminophenoxy-6-methylpyrazine, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenylamine, benzenamine,4-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
InChI nøgle OZPUGVATAOJVLW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)N
IUPAC navn 4-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyanilin
Molekylvægt (g/mol) 201.229
PubChem CID 24229694
Formel vægt 201.23
Procent renhed 97%