Få mere at vide
4,6-dimethyl-2-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11935221 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11935221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442440050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1635-84-3 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 6-Dimethyl-2-nitroaniline
CAS 1635-84-3
Smeltepunkt 69,5 °C til 70,5 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C8H10N2O2
Mængde 5 g
Synonym 4,6-dimethyl-2-nitroaniline, 6-nitro-2,4-xylidine, 2,4-dimethyl-6-nitrophenyl amine, benzenamine, 2,4-dimethyl-6-nitro, 2,4-dimethyl-6-nitrophenylamine, acmc-209uyq, intermediates-zcf02230, 4-amino-5-nitro-m-xylene, cambridge id 5100320, 2-nitro-4,6-dimethylaniline
InChI nøgle VSRYYONYIUUFFY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)C
IUPAC navn 2,4-dimethyl-6-nitroanilin
Molekylvægt (g/mol) 166.18
PubChem CID 74219
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dimethyl-2-nitroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.