missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine, 96%

Artikelnummer. 11471650
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471650 25 g 25g
11451650 1 g 1g
11461650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11471650 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27003.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 113583-35-0 | C7H10N2O4S | 218.23 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 113583-35-0
Molekylær formel C7H10N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 218.23
MDL nummer MFCD00672151
InChI nøgle ITDVJJVNAASTRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethoxy-2-methylsulfonyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-4,6-dimethoxypyrimidine, 2-methylsulfonyl-4,6-dimethoxypyrimidine, 2-methylsulfony-4,6-dimethoxypyridine, 4,6-dimethoxy-2-methylsulfonyl-pyrimidine, 2-methanesulfonyl-4,6-dimethoxy-pyrimidine, 4,6-dimethoxy-2-methylsulphonyl pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dimethoxy-2-methylsulfonyl, pubchem23351, maybridge1_008822
PubChem CID 838363
IUPAC navn 4,6-dimethoxy-2-methylsulfonylpyrimidine
SMIL COC1=CC(OC)=NC(=N1)S(C)(=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Smeltepunkt 129°C to 133°C
Mængde 25 g
Formel vægt 218.23
Procent renhed 96%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.