Få mere at vide
4,6-Bis(diphenylfosfin)phenoxazin, 98+%
Artikelnummer. 15403667
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403667 250 mg 250mg
11302429 1 g 1g
11312429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15403667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27330.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 261733-18-0 | C36H27NOP2 | 551,57 g/mol
4,6-bis(diphenylphosphino)phenoxazin brugt som mellemprodukt ved fremstilling af lægemidler, landbrugskemikalier, farvestoffer, finkemikalier, medicinsk og materialesyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4,6-bis(diphenylphosphino)phenoxazin anvendes som mellemprodukt i
fremstillingen af lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer, finkemikalier, medicinsk og materialesyntese.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261733-18-0
Molekylær formel C36H27NOP2
Molekylvægt (g/mol) 551.57
MDL nummer MFCD03788937
InChI nøgle HSWZLYXRAOXOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-bis diphenylphosphino phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino-10h-phenoxazine, nixantphos, 10h-phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino, 4,6-bis diphenylphosphanyl-10h-phenoxazine, nixanthphos, n-xantphos, acmc-209gp1, bis diphenylphosphino phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino-phenoxazine
PubChem CID 3255346
IUPAC navn (6-diphenylphosphanyl-10H-phenoxazin-4-yl)-diphenylphosphan
SMIL N1C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine
Smeltepunkt 251°C to 254°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 551.55
Procent renhed ≥98%