Få mere at vide
4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10636894
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636894 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10377394 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636894 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61713CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 946409-19-4
Molekylær formel C10H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 189.218
MDL nummer MFCD11109325
InChI nøgle SBNUQIHHPTZLSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzylamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methylamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl-benzenemethanamine
PubChem CID 33589501
IUPAC navn [4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methanamin
SMIL CC1=NN=C(O1)C2=CC=C(C=C2)CN
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-(5-Methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 189.22
Procent renhed 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.