Få mere at vide
4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10367104
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10367104 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10143184 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367104 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61704CB
Kemiske identifikatorer
CAS 179056-82-7
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.19
MDL nummer MFCD11109323
InChI nøgle MPECIJQJPPLBGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, benzaldehyde,4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzaldehyd, benzaldehyde, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl
PubChem CID 10655207
IUPAC navn 4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyd
SMIL CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(5-Methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.19
Procent renhed 97%