Få mere at vide
4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 188.19 |
| Procent renhed | 97% |