Få mere at vide
4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361623
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10361623 250 mg 250mg
10443223 1 g 1g
10612485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10361623 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34804CB
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-60-0
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.186
MDL nummer MFCD07772818
InChI nøgle BJICSBRPQDVEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 7164589
IUPAC navn 4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyd
SMIL CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.19
Procent renhed 97%